Learn More
Dimethylphthalat, TRC
Artikelnummer. 30135696
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135696 100 g 100 Gramm
17988124 10 g 10 Gramm
17968424 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135696 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD477975100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131-11-3
Summenformel C10 H10 O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.18
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dimethyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester (9CI), Phthalic acid, dimethyl ester (6CI,8CI), 1,2-Dimethyl benzene-1,2-dicarboxylate, Avolin, DMF (insect repellent), DMP, Dimethyl 1,2-benzenedicarboxylate, Dimethyl o-phthalate, Dimethyl phthalate, Fermine, Metox 50, Mipax, NSC 15398, NTM, Palatinol M, Repeftal, Solvanom, Solvarone, Unimoll DM
IUPAC-Name Dimethylbenzol-1,2-Dicarboxylat
SMILES COC(=O)c1ccccc1C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalic acid, bis-methyl ester
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
Formelmasse 194.0579