Learn More
Dimethylpimelat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469507
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469507 100 g 100 Gramm
11449507 5 g 5 Gramm
11459507 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469507 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22026.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1732-08-7 | C9H16O4 | 188.22 g/mol
Dimethyl pimelate was used as the internal standard in the analysis of phthalates, sebacates, epoxidized soybean oil (ESBO) and polyadipates after transesterification to the ethyl esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethylpimelat wurde als interner Standard bei der Analyse von Phthalaten, Sebacaten, epoxidisiertem Sojaöl (ESBO) und Polyadipaten nach der Umesterung zu den Ethylestern verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Benzol, Äther. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1732-08-7
Summenformel C9H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 188.22
MDL-Nummer MFCD00008470
InChI-Schlüssel SHWINQXIGSEZAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl pimelate, heptanedioic acid, dimethyl ester, pimelic acid dimethyl ester, pimelic acid, dimethyl ester, dimethyl 1,7-heptanedioate, 1,7-dimethyl heptanedioate, heptanedioic acid, 1,7-dimethyl ester, unii-ge1pf3049f, heptanedioic acid dimethyl ester, 1ov5vo1
PubChem CID 74416
IUPAC-Name Dimethylheptandioat
SMILES COC(=O)CCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl pimelate
Dichte 1.041
Siedepunkt 121°C to 122°C (11 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch mild
Strukturformel CH3O2C(CH2)5CO2CH3
Brechungsindex 1.431
Menge 100 g
Beilstein 1777309
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,benzene,ether. Slightly soluble in water.
Formelmasse 188.23
Reinheit (%) 99%