Learn More
Dimethyl-Pimelimidat-Dihydrochlorid, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11486722 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11486722 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11486722 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215094501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00 €
    120.75 € / 1 Gramm
    Sparen 6.25 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylpimelimidat-Dihydrochlorid
CAS 58537-94-3
Summenformel C9H18N2O2
MDL-Nummer MFCD00038942
Menge 1 g
Synonym Dimethylpimelimidat-Dihydrochlorid, Dimethylpimelimidat, Dimethylpimelindiimidat-Dihydrochlorid, Dimethylheptan-bis-Imidate-Dihydrochlorid, Dimethylpimelimidat-Dihydrochlorid, Pulver, Dimethylpimelindiimidat Absatz signthornnieani, dimethyl pimelimidate dihydrochloride, powder, dimethyl pimelinediimidate paragraph signthornnieani, dimethyl pimelimidate dihydrochloride at
InChI-Schlüssel LRPQMNYCTSPGCX-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=N)CCCCCC(=N)OC
IUPAC-Name 1,7-Dimethylheptandiimidat
Molekulargewicht (g/mol) 186.26
PubChem CID 11402688
Formelmasse 259.2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl Pimelimidate Dihydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P232-Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P422-Inhalt in/unter aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl heptane-1,7-diimidate dihydrochloride