Learn More
Dimethylpyrazol[1,5-A]pyridin-2,3-Dicarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10074992
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10074992 1 g 1 Gramm
10776915 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10074992 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00792DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 5825-71-8
Summenformel C11H10N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 234.211
MDL-Nummer MFCD06411548
InChI-Schlüssel NZJIUQJPKXRRHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylate, dimethylpyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylate, 2,3-dimethyl pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylate, pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylic acid, dimethyl ester, pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylic acid dimethyl ester, pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylic acid, 2,3-dimethyl ester, pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylicacid, 2,3-dimethyl ester, methyl 3-methoxycarbonyl-8-hydropyrazolo 1,5-a pyridine-2-carboxylate
PubChem CID 2794621
IUPAC-Name Dimethyl-pyrazolo[1,5-a]pyridin-2,3-dicarboxylat
SMILES COC(=O)C1=C2C=CC=CN2N=C1C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl pyrazolo[1, 5-a]pyridine-2, 3-dicarboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 234.21
Reinheit (%) 97%