Learn More
Dimethylpyridin-2,5-dicarboxylat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463477
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11463477 5 g 5 Gramm
11473477 25 g 25 Gramm
11483477 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11463477
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17250.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 881-86-7 | C9H9NO4 | 195.174 g/mol
It is the intermediate in the synthesis of potent antitumor agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein Zwischenprodukt bei der Synthese von potenten Antitumor-Wirkstoffen.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan und Ethylacetat. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 881-86-7
Summenformel C9H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 195.174
MDL-Nummer MFCD00034767
InChI-Schlüssel TUGSJNQAIMFEDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 2,5-pyridinedicarboxylate, 2,5-pyridinedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethylpyridine-2,5-dicarboxylate, 2,5-dimethyl pyridine-2,5-dicarboxylate, dimethyl isocinchomeronate, pyridine-2,5-dicarboxylic acid dimethyl ester, dimethyl 2,5-pyridine dicarboxylate, acmc-1bkgx, maybridge1_006391, methyl 6-methoxycarbonylnicotinate
PubChem CID 234911
IUPAC-Name Dimethylpyridin-2,5-Dicarboxylat
SMILES COC(=O)C1=CN=C(C=C1)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl pyridine-2,5-dicarboxylate
Schmelzpunkt 160°C to 163°C
Menge 5 g
Beilstein 172251
Löslichkeitsinformationen Soluble in Dichloromethane and Ethyl Acetate. Insoluble in water.
Formelmasse 195.17
Reinheit (%) ≥98%