Learn More
Dimethylpyridin-2,6-dicarboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414957
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15414957 50 g 50 Gramm
15404957 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414957 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32251.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5453-67-8 | C9H9NO4 | 195.174 g/mol
Eight macrocyclic bisamides and tetramides have been synthesized by reaction of dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate 1 with α,ω-diaminoethers in methanol as a solvent. Silver(I) coordination polymer and nine-coordinated cadmium(II) complex with dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate supported by solid state and electrochemical studies
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acht makrozyklische Bisamide und Tetramide wurden durch Reaktion von Dimethylpyridin-2,6-dicarboxylat1 mit α,ω-Diaminoether in Methanol als Lösungsmittel synthetisiert. Silber(I)-Koordinationspolymer und 9-koordinierter Cadmium(II)-Komplex mit Dimethylpyridin-2,6-Dicarboxylat, unterstützt durch Festkörper- und elektrochemische Versuche
Löslichkeit
Löslich in Wasser (14 g/l) (25 °C). Löslich in Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5453-67-8
Summenformel C9H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 195.174
MDL-Nummer MFCD00134493
InChI-Schlüssel SNQQJEJPJMXYTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 2,6-pyridinedicarboxylate, 2,6-dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate, pyridine-2,6-dicarboxylic acid dimethyl ester, 2,6-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester, 2,6-pyridinedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl dipicolinate, dimethyl pyridine-2,6-carboxylate, chembl72405, dimethylpyridine-2,6-dicarboxylate, dipicolinic acid dimethyl ester
PubChem CID 79549
IUPAC-Name Dimethylpyridin-2,6-Dicarboxylat
SMILES COC(=O)C1=NC(=CC=C1)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate
Schmelzpunkt 119°C to 122°C
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(14g/L) (25°C). Soluble in chloroform.
Formelmasse 195.17
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.