Learn More
Dimethylsebacat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312787
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11312787 100 g 100 Gramm
11322787 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312787 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15805.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 106-79-6 | C12H22O4 | 230.304 g/mol
Polytetramethylene sebacate was prepared from dimethyl sebacate. Dimethyl sebacate was used in the biosynthesis of oligomeric sebacates as lubricant oils. Dimethyl sebacate was a convenient starting material for cyclization of N-Succinylglycine dimethyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Polytetramethylensebacat wird aus Dimethylsebacat hergestellt. Dimethylsebacat wird bei der Biosynthese von oligomeren Sebacaten als Schmieröl verwendet. Dimethylsebacat ist ein praktisches Ausgangsmaterial für die Cyclisierung von N-Succinylglycin-Dimethylester.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-79-6
Summenformel C12H22O4
Molekulargewicht (g/mol) 230.304
MDL-Nummer MFCD00008472
InChI-Schlüssel ALOUNLDAKADEEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sebacate, methyl sebacate, decanedioic acid, dimethyl ester, sebacic acid dimethyl ester, sebacic acid, dimethyl ester, dimethyl octane-1,8-dicarboxylate, 1,10-dimethyl decanedioate, decanedioic acid dimethyl ester, decanedioic acid, 1,10-dimethyl ester, dimethyl decane-1,10-dioate
PubChem CID 7829
IUPAC-Name Dimethyldecandioat
SMILES COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl sebacate
Schmelzpunkt 25°C to 28°C
Dichte 0.988
Siedepunkt 287°C to 289°C
Flammpunkt 145°C (293°F)
Menge 100 g
Beilstein 1785523
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 230.31
Reinheit (%) 97%