Learn More
Dimethylbernsteinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10736551 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10736551 100 g Glasflasche 100 Gramm
10193530 500 g Glasflasche 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10736551
Marke: Thermo Scientific Acros 150731000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 106-65-0 | C6H10O4 | 146.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-65-0
Summenformel C6H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 146.14
MDL-Nummer MFCD00008466
InChI-Schlüssel MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl succinate, methyl succinate, dimethylsuccinate, butanedioic acid, dimethyl ester, succinic acid, dimethyl ester, dbe-4 dibasic ester, methyl butanedioate, succinic acid dimethyl ester, butanedioic acid, 1,4-dimethyl ester, fema no. 2396
PubChem CID 7820
IUPAC-Name Dimethylbutandioat
SMILES COC(=O)CCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl succinate
Namenshinweis 99%
Azidität 0.2mg KOH/g max.
Schmelzpunkt 18.0°C to 19.0°C
Dichte 1.1100g/mL
Siedepunkt 200.0°C
Flammpunkt 85°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3O2CCH2CH2CO2CH3
Brechungsindex 1.4185 to 1.4205
Menge 100 g
Beilstein 02, 609
Merck Index 15, 8999
Relative Dichte 1.11
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 75g/L (20°C)
Formelmasse 146.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit