Learn More
Dimethylsulfit 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10675002 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10675002 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 10675002
Marke: Thermo Scientific Acros 148751000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl sulfite
Namenshinweis 99%
CAS 616-42-2
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2900g/mL
Siedepunkt 126°C to 127°C
Flammpunkt 30°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C2H6O3S
Strukturformel (CH3O)2SO
Brechungsindex 1.4085 to 1.4105
MDL-Nummer MFCD00008415
Menge 100 mL
Beilstein 01, 282
Fieser 01,296
Relative Dichte 1.29
Synonym methyl sulfite, sulfurous acid, dimethyl ester, dimethyl sulphite, dimethoxy sulfoxide, dimethylsulfit, unii-9jfa40s66p, ch3o 2so, sulphurous acid dimethyl ester, dimethyl ester of sulfurous acid, dimethylsulfite
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dmf,slightly soluble in nonpolar solvents
InChI-Schlüssel BDUPRNVPXOHWIL-UHFFFAOYSA-N
SMILES COS(=O)OC
IUPAC-Name Dimethylsulfit
Molekulargewicht (g/mol) 110.13
PubChem CID 69223
ChEBI CHEBI:48858
Formelmasse 110.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl sulfite
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.