Learn More
Dimethylsulfon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420367
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11420367 250 g 250 Gramm
11410367 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420367 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21747.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.69 €
    46.65 € / 250 Gramm
    Sparen 9.04 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 67-71-0 | C2H6O2S | 94.13 g/mol
Dimethyl sulfone is used as a high-temperature solvent for both inorganic and organic substances. It acts as an intermediate as well as medium in organic synthesis. It plays an important role as a carbon source by the airborne bacteria Afipia. It is also employed as an extraction solvent for the separation of aromatic compounds like benzene, toluene and xylenes from aliphatic hydrocarbons. Further, it is used in the polymerization process. It finds application in pharmaceuticals, agrochemicals, paint and coating materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethylsulfon wird als Hochtemperatur-Lösungsmittel für anorganische und organische Substanzen verwendet. Wirkt als Zwischenmedium und Medium in der organischen Synthese. Spielt eine wichtige Rolle als Kohlenstoffquelle durch die in der Luft befindlichen Bakterien Afipia. Wird auch als Extraktionslösungsmittel zur Trennung aromatischer Verbindungen wie Benzol, Toluol und Xylene von aliphatischen Kohlenwasserstoffen eingesetzt. Wird darüber hinaus im Polymerisationsprozess eingesetzt. Findet Anwendung in Pharmazeutika, Agrochemikalien, Farben und Beschichtungsmaterialien.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, Ethanol und Aceton.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-71-0
Summenformel C2H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 94.13
MDL-Nummer MFCD00007566
InChI-Schlüssel HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfone, methyl sulfone, sulfonylbismethane, dimethylsulfone, dimethyl sulphone, methane, sulfonylbis, sulphonylbismethane, methylsulfone, methanesulfonylmethane, sulfonyldimethane
PubChem CID 6213
ChEBI CHEBI:9349
IUPAC-Name Methylsulfonylmethan
SMILES CS(C)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl sulfone
Schmelzpunkt 108°C to 111°C
Dichte 1.45
Siedepunkt 238°C
Flammpunkt 143°C (289°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 g
Beilstein 1737717
Merck Index 14,3258
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol,ethanol and acetone.
Formelmasse 94.13
Reinheit (%) 99%