Learn More
Dimethylsulfoxid, ≥99,9 %, Solstice
Artikelnummer. 15695630
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
2.5 l
4 l
6 x 500 ml
4 x 4 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
4 Liter
4 Stück
500 Milliliter
6 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15695630 6 x 1 l 6 Stück
15645630 100 ml 100 Milliliter
15685630 500 ml 500 Milliliter
15655630 1 l 1 Liter
15665630 2.5 l 2.50 Liter
15605640 6 x 500 ml 6 Stück
15658410 4 l 4 Liter
15675630 4 x 4 l 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15695630 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 4723016X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    616.00 €
    463.52 € / 6 Stück
    Sparen 152.48 €
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS-Reagenz, ≥99.9 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylsulfoxid
Farbe Farblos
Dichte 1.10 g/ml
Menge 6 x 1 l
Explosionsgrenze 42 %, 63 °F
Flammpunkt 87 °C (188,6 °F)
Zündpunkt 573 °F
Strukturformel (CH3)2SO
Dampfdruck 0,42 mmHg (20 °C)
Beilstein 506008
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
Formelmasse 78,13 g/mol
Reinheit (%) ≥99,9 %