Learn More
Dimethylsulfoxid, ≥99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11432691 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 ml
100 ml
0.5 l
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11432691 1 l 1 Liter
11402691 25 ml 25 Milliliter
11412691 100 ml 100 Milliliter
11422691 0.5 l 500 Milliliter
4 options
Artikelnummer. 11432691
Marke: MP Biomedicals 0219605591
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylsulfoxid
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich ≥ 99 %
IUPAC-Name Methansulfinylmethan
Formelmasse 78.1
Reinheit (%) ≥ 99 %