Learn More
Dimethylsulfoxid, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dimethylsulfoxid [DMSO] |
| Menge | 500 ml |
| Flammpunkt | 89.00 °C |
| Verpackung | Enghalsflasche aus braunem Glas |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Erfüllt die chemischen Anforderungen von ACS-Reagenzien |
| Relative Dichte | 1 l = 1.10 kg |
| IUPAC-Name | Methylsulfinylmethan |
| Formelmasse | 78.13 |
| Güte | BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz |