Learn More
Dimethylsulfoxid, CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, ≥99,7 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. p-7073737
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
1 l
2 l
2.5 l
4 x 2.5 l
4 x 4 L
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2 Liter
2.50 Liter
4 Stück
500 Milliliter
6 Stück
Superkühlt leicht und schmilzt bei Raumtemperatur langsam wieder. Erstarrtes Produkt kann durch Erwärmen auf Raumtemperatur wieder verflüssigt werden, ohne dass das Produkt dadurch beeinträchtigt wird.
Artikelnummer. 15604630
Marke: Honeywell-Chromasolv 34869100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Superkühlt leicht und schmilzt bei Raumtemperatur langsam wieder. Erstarrtes Produkt kann durch Erwärmen auf Raumtemperatur wieder verflüssigt werden, ohne dass das Produkt dadurch beeinträchtigt wird.
CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, ≥99,7 %
  • Für HPLC-, Spektralphotometrie- und Umweltanalysen
  • Getestet auf HPLC-Eignung durch Gradientenanalyse und UV-VIS-Spektroskopie
  • Profil mit niedriger UV-Verunreinigung
  • LC-Basislinie mit niedrigem Verunreinigungsgradient
  • Sehr geringe Mengen nicht flüchtiger Verunreinigungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylsulfoxid
Schmelzpunkt 16 °C bis 19 °C
Namenshinweis für HPLC
Dichte 1.10 g/ml
Siedepunkt 189 °C
Menge 100 ml
Brechungsindex n20/D1.479
Strukturformel (CH3)2SO
Dampfdruck 0.42 mmHg (20 °C)
Beilstein 506008
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
Formelmasse 78.13 mol
Reinheit (%) ≥99.7%
Güte CHROMASOLV™ Plus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Dimethylsulfoxid