Learn More
Dimethylsulfoxid, Gelpermeationschromatographie (GPC), Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 18.4°C |
| CAS | 67-68-5 |
| Farbe | Farblos |
| Siedepunkt | 189°C |
| Menge | 2.5 L |
| Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Summenformel | C2H6OS |
| MDL-Nummer | MFCD00002089 |
| Dampfdruck | 0.55mbar at 20°C |
| Mehr anzeigen |