Learn More
Dimethylsulfoxid für HPLC, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10122140 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
2.5 l
Packungsgröße:
2.50 Liter
250 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10122140 500 mL 500 Milliliter
10500151 250 mL 250 Milliliter
10387791 2.5 l 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10122140 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. D/4125/PB08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 18,4 °C
Farbe Farblos
Menge 500 mL
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 0.55mbar at 20°C
Viskosität 1.98 mPaS at 25°C
Siedepunkt 189°C
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
Formelmasse 78.13g/mol