Learn More
Dimethylsulfoxid, für HPLC, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7072996 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
2.5 l
Packungsgröße:
2.50 Liter
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
10500151 250 mL 250 Milliliter
10122140 500 mL 500 Milliliter
10387791 2.5 l 2.50 Liter
3 options
Artikelnummer. 10500151
Marke: Fisher Chemical D/4125/PB07
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 18.4°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 189°C
Menge 250 mL
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 0.55mbar at 20°C
Viskosität 1.98 mPaS at 25°C
IUPAC-Name Methansulfinylmethan
Formelmasse 78.13g/mol