Learn More
Dimethylsulfoxid, HPLC-Gütegrad, >99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398167
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398167 4 x 1 L 4 Liter
11378167 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398167 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 022914.M1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    508.00 €
    457.65 € / 4 Liter
    Sparen 50.35 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl sulfoxide
Schmelzpunkt 18.4°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 1.101
Menge 4 x 1 L
Flammpunkt 87°C (189°F)
Zündpunkt 270°C (518°F)
Geruch mild
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.479
Prozentgehaltsbereich >99.9%
Beilstein 506008
Siedepunkt 189°C
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,ether,benzene,chloroform and acetone.
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
Formelmasse 78.13
Güte HPLC