Learn More
Dimethylsulfoxid, multikompendial, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15538504 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
4 l
Verpackung:
Bernsteinfarbene Enghalsflasche mit PVC-Beschichtung
Enghalsflasche aus braunem Glas
Packungsgröße:
100 Milliliter
4 Liter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15538504 100 ml Enghalsflasche aus braunem Glas 100 Milliliter
15558504 4 l Bernsteinfarbene Enghalsflasche mit PVC-Beschichtung 4 Liter
2 options
Artikelnummer. 15538504
Marke: Avantor J.T.Baker 903304
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylsulfoxid [DMSO]
Menge 100 ml
Flammpunkt 89.00 °C
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Relative Dichte 1 l = 1.10 kg
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
Formelmasse 78.13
Güte Multi-Kompendium