Learn More
Dimethylsulfoxid, Puriss p.a., ACS-Reagenz, ≥99,9 % (GC), Solstice
Artikelnummer. 15615470
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15615470 1 l Poly-Flasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15615470 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 416401L
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss p.a., ACS-Reagenz, ≥99.9 % (GC)
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylsulfoxid
Farbe Farblos
Dichte 1.10 g/ml
Menge 1 l
Explosionsgrenze 42 %
Zündpunkt 573 °C
Verpackung Poly-Flasche
Brechungsindex 1,478 bis 1,48
Strukturformel (CH3)2SO
Dampfdruck 0,42 mmHg (20 °C)
Wasser 0 bis 0,1 % (Coulometrisch)
Beilstein 506008
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
Formelmasse 78,13 g/mol
Reinheit (%) ≥99,9 % (GC)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Dimethylsulfoxid