Learn More
Dimethylsulfoxid, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell
Artikelnummer. p-7073679
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
2.5 l
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15605470 100 ml 100 Milliliter
15635470 500 ml 500 Milliliter
15625470 2.5 l 2.50 Liter
3 options
Artikelnummer. 15605470
Marke: Honeywell Riedel-de Haën 41640100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylsulfoxid
Dichte 1.10 g/ml
Menge 100 ml
Explosionsgrenze 42 %, 63 °F
Flammpunkt 87 °C (188.6 °F)
Zündpunkt 573 °F
Strukturformel (CH3)2SO
Dampfdruck 0.42mmHg (20 °C)
Beilstein 506008
Formelmasse 78.13 mol
Reinheit (%) ≥99.9 % (GC)
Güte ACS/puriss. P. A