Learn More
Dimethylsulfoxid, Reagenzienqualität, Honeywell
Artikelnummer. p-7073682 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
2.5 l
1 gA
4 L
5 l
25 l
230 kg
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
230 Kilogramm
25 Liter
4 Liter
5 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15667820
Marke: Honeywell Research Chemicals D5879100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylsulfoxid
Dichte 1.10 g/ml
Menge 100 ml
Explosionsgrenze 42 %, 63 °F
Flammpunkt 87 °C (188.6 °F)
Zündpunkt 573 °F
Strukturformel (CH3)2SO
Dampfdruck 0.42mmHg (20 °C)
Beilstein 506008
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
Formelmasse 78.13 mol
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Reagenz