Learn More
Dimethylsulfoxid, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15568654 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15568654 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15568654 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 9754.1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für Headspace-Gaschromatographie
Spezifikation
CAS 67-68-5
Azidität max. 0.0005 meq/g
Menge 1 L
Prozentgehaltsbereich min. 99.9%
Rückstand nach Verdampfung max. 0.0005%
Summenformel C2H6OS
MDL-Nummer MFCD00002089
Wasser max. 0.05%
Synonym DMSO , Methyl sulphoxide
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(C)=O
IUPAC-Name Methansulfinylmethan
Molekulargewicht (g/mol) 78.13