Learn More
Dimethylsulfoxid, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10198150 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
:
1 L
Artikelnummer. 10198150
Marke: JT Baker 7033.1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Laborreagenzien
Spezifikation
Schmelzpunkt 18.5°C
CAS 67-68-5
Farbe Max. 10 (APHA)
Dichte 1.101 g/cm³ (20°C)
Siedepunkt 189°C (1013 hPa)
Menge 1 L
Flammpunkt 87°C
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich min. 99.0%
Rückstand nach Verdampfung max. 0.01%
Summenformel C2H6OS
MDL-Nummer MFCD00002089
Wasser max. 0.2%
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(C)=O
IUPAC-Name Methansulfinylmethan
Molekulargewicht (g/mol) 78.13