Learn More
Dimethyletrans-1,4-Cyclohexanedicarboxylat, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10616144 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10616144 25 g Glasflasche 25 Gramm
10087582 1 g Glasflasche 1 Gramm
10551871 5 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10616144 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 240790250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3399-22-2 | C10H16O4 | 200.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3399-22-2
Summenformel C10H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 200.23
MDL-Nummer MFCD00063917,MFCD00001460,MFCD00216473
InChI-Schlüssel LNGAGQAGYITKCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 1,4-cyclohexanedicarboxylate, dimethyl trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate, 1r,4r-dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, cis-dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, dimethyl trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl hexahydroterephthalate, trans-dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, dimethyl ester, trans, unii-ys87mds0zv
PubChem CID 7198
IUPAC-Name Dimethyl-cyclohexan-1,4-dicarboxylat
SMILES COC(=O)C1CCC(CC1)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate
Schmelzpunkt 67°C to 70°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OOCC6H10COOCH3
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 200.23
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.