Learn More
Dimethyl-trans-1,4-cyclohexandicarboxylat, TRC
Artikelnummer. 30357839
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30357839 2.5 g 2.50 Gramm
30357243 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30357839 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD1122852.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate
CAS 3399-22-2
Summenformel C10H16O4
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H16O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-
SMILES COC(=O)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)OC
IUPAC-Name dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate
Molekulargewicht (g/mol) 200.24
Formelmasse 200.1049