Learn More
Dimethyl trans-3-Hexendioat, TRC
Artikelnummer. 30371592
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30371592 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30371592 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4731455G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl trans-3-Hexenedioate
CAS 25126-93-6
Summenformel C8 H12 O4
Menge 5 g
Synonym 3-Hexenedioic acid, 1,6-dimethyl ester, (3E)-, 3-Hexenedioic acid, dimethyl ester, (3E)- (9CI), 3-Hexenedioic acid, dimethyl ester, (E)- (8CI), Dimethyl (E)-hex-3-enedioate, Dimethyl trans-3-hexenedioate, Dimethyl trans-β-hydromuconate, NSC 222824
InChI-Formel InChI=1S/C8H12O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2/h3-4H,5-6H2,1-2H3/b4-3+
SMILES COC(=O)C\C=C\CC(=O)OC
IUPAC-Name Dimethyl-(E)-hex-3-endioat
Molekulargewicht (g/mol) 172.18
Formelmasse 172.0736