Learn More
Dimethyl-Trans-Cyclohexan-1,4-Dicarboxylat, 99%, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dimethyl trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate |
| Schmelzpunkt | 67°C to 69°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 2213375 |
| Formelmasse | 200.23 |
| Reinheit (%) | 99% |