Learn More
Dimethylgelber Indikator, Solstice
Artikelnummer. 15633910
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15633910 25 g Glasflasche 25 Gramm
15623910 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15633910 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 3312925G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.00 €
    71.75 € / 25 Gramm
    Sparen 12.25 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Indikator
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-11-7
Summenformel C14H15N3
Molekulargewicht (g/mol) 225.30
MDL-Nummer MFCD00008308
InChI-Schlüssel JCYPECIVGRXBMO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6053
ChEBI CHEBI:17903
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-4-Phenyldiazenylanilin
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylgelb
Schmelzpunkt 111 °C
Geruch Geruchlos
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5N=NC6H4N(CH3)2
UN-Nummer UN2811
Beilstein 746016
Farbe Gelb
Löslichkeitsinformationen Unlöslich in Wasser
pH 5 bis 7 (bei 10,00 g/L 20 °C)
Menge 25 g
Formelmasse 225,29 g/mol
Güte Anzeige
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl yellow
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Dimethylaminoazobenzene