Learn More
Dimethylamin (~2,0 M in THF), TRC
Artikelnummer. 30376871
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30376871 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376871 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD461480500ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylamine
CAS 124-40-3
Summenformel C2H7N
Menge 500 mL
Synonym Dimethylamine, N-Methylmethanamine, N,N-Dimethylamine, NSC 8650
InChI-Formel InChI=1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
SMILES CNC
Molekulargewicht (g/mol) 45.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2 M