Learn More
Dimethylamin, 26 Gewicht % in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10166890 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10166890 1 kg 1 Kilogramm
15274724 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10166890 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 408000010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.40 €
    37.70 € / 1 Kilogramm
    Sparen 2.70 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylamine
CAS 124-40-3, 7732-18-5
Schmelzpunkt -37.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8900g/mL
Siedepunkt 54.0°C
Flammpunkt −18°C
Verpackung Glasflasche
Summenformel C2H7N
Strukturformel (CH3)2NH
Brechungsindex 1.37
MDL-Nummer MFCD00008288
Menge 1 kg
Beilstein 04,39
Fieser 07,119
Merck Index 15,325
Relative Dichte 0.89
Synonym dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
InChI-Schlüssel ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNC
IUPAC-Name N-Methylmethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 45.07
PubChem CID 674
ChEBI CHEBI:17170
Formelmasse 45.07
Reinheit (%) 25 to 27%
Physikalische Form Flüssigkeit