Learn More
Dimethylamin, 26 Gewicht % in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dimethylamine |
| CAS | 124-40-3, 7732-18-5 |
| Schmelzpunkt | -37.0°C |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0.8900g/mL |
| Siedepunkt | 54.0°C |
| Flammpunkt | −18°C |
| Summenformel | C2H7N |
| Strukturformel | (CH3)2NH |
| Brechungsindex | 1.37 |
| Mehr anzeigen |