Learn More
Dimethylamin, 26 Gewicht % in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-115888 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10166890 1 kg 1 Kilogramm
15274724 5 kg 5 Kilogramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10166890
Marke: Thermo Scientific Acros 408000010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylamine
CAS 124-40-3, 7732-18-5
Schmelzpunkt -37.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8900g/mL
Siedepunkt 54.0°C
Flammpunkt −18°C
Verpackung Glasflasche
Summenformel C2H7N
Strukturformel (CH3)2NH
Brechungsindex 1.37
MDL-Nummer MFCD00008288
Menge 1 kg
Beilstein 04,39
Fieser 07,119
Merck Index 15,325
Relative Dichte 0.89
Synonym dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
InChI-Schlüssel ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNC
IUPAC-Name N-Methylmethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 45.07
PubChem CID 674
ChEBI CHEBI:17170
Formelmasse 45.07
Reinheit (%) 25 to 27%
Physikalische Form Flüssigkeit