Learn More
Dimethylamin, 2M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10349702 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
800 mL
Unit Size:
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
10349702 100 ml 100 Milliliter
10005533 800 mL 800 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 10349702 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 388381000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00 €
    94.30 € / 100 Milliliter
    Sparen 6.70 €
    6% Rabatt
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Dimethylamine
Farbe Gelb
Namenshinweis 2M solution in THF
CAS 124-40-3, 109-99-9
Summenformel C2H7N
Strukturformel NH(CH3)2
MDL-Nummer MFCD00008288
Konzentration About 2M, exact strength on the certificate of analysis
Dichte 0.8500g/mL
Merck Index 15, 3250
Synonym dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
InChI-Schlüssel ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNC
IUPAC-Name N-Methylmethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 45.085
PubChem CID 674
ChEBI CHEBI:17170
Formelmasse 45.08
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 0.85
Menge 100 ml
Flammpunkt −17°C
Physikalische Form Lösung
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dimethylamine, 2M solution in THF
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.