Learn More
Dimethylamin-d6-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dimethylamine-d6 Hydrochloride |
| CAS | 53170-19-7 |
| Summenformel | C2 2H6 H N . Cl H |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Methan-d3-amine, N-(methyl-d3)-, hydrochloride (9CI), (2H3Methyl)2 amine hydrochloride, Bis(trideuteriomethyl)amine hydrochloride, Di(trideuteromethyl)ammonium chloride, Dimethylamine hydrochloride-d6, Dimethylamine-d6 hydrochloride, Dimethylamine-D6 hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H/i1D3,2D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])NC([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-Name | 1,1,1-Trideuterio-N-(trideuteriomethyl)methanamin;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 87.58 |
| Formelmasse | 87.0722 |