Learn More
Dimethylaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30386574
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30386574 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30386574 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4467305G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylmethanamine Hydrochloride
CAS 506-59-2
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C2 H7 N . Cl H
Menge 5 g
Synonym N-Methylmethanamine Hydrochloride, Dacarbazine Imp. D (EP) as Hydrochloride, Metformin Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, Imatinib Mesilate Imp. I (Pharmeuropa), Dimethylamine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
SMILES Cl.CNC
IUPAC-Name N-Methylmethanamin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 81.54
Formelmasse 81.0345
Reinheit (%) >95