Learn More
Dimethylaminlösung purum 33% in absolutem Ethanol (~5,6 M), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dimethylamine |
| CAS | 124-40-3 |
| Summenformel | C2H7N |
| Menge | 50 mL |
| Synonym | Dimethylamine, N-Methylmethanamine, N,N-Dimethylamine, NSC 8650 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3 |
| SMILES | CNC |
| Molekulargewicht (g/mol) | 45.08 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 33 % |