Learn More
Macherey-Nagel™ Dimethylaminophasen Polygosil™
Artikelnummer. p-8012107 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Partikelgröße:
5 μm
10 μm
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
Artikelnummer. Menge Partikelgröße unitSize
10388291 100 g 10 μm 100 Gramm
10596121 100 g 5 μm 100 Gramm
10328251 10 g 10 μm 10 Gramm
10194831 10 g 5 μm 10 Gramm
4 options
Artikelnummer. 10388291
Marke: Macherey-Nagel™ 711430.100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Partikelgröße 10 μm
Porengröße 60 Å
Verfahren Flüssigkeitschromatographie
Menge 100 g
Typ Polygosil Dimethylamino-Phasen