Learn More
Dimethylaminoacetaldehyd-Diethylacetal, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312446
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11312446 25 g 25 Gramm
11302446 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312446 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06272.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3616-56-6 | Molecular Formula: C8H19NO2 | Molecular Weight: 161.245 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3616-56-6
Summenformel C8H19NO2
Molekulargewicht (g/mol) 161.245
MDL-Nummer MFCD00009232
InChI-Schlüssel SSFAUOAQOOISRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylamino acetaldehyde diethyl acetal, 2,2-diethoxy-n,n-dimethylethylamine, 2,2-diethoxyethyl dimethylamine, dimethylaminoacetaldehyde diethyl acetal, ethanamine, 2,2-diethoxy-n,n-dimethyl, dimethylaminoacetaldehyde diethylacetal, n-2,2-diethoxyethyl dimethylamine, 2,2-dieth, acmc-1ajh8
PubChem CID 77163
IUPAC-Name 2,2-Diethoxy-N,N-dimethylethanamin
SMILES CCOC(CN(C)C)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylaminoacetaldehyde diethyl acetal
Dichte 0.876
Siedepunkt 164°C to 166°C
Flammpunkt 45°C (113°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.4115
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1739149
Formelmasse 161.25
Reinheit (%) 95%