Learn More
Dimethylaminoacetaldehyd-Diethylacetal, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dimethylaminoacetaldehyde Diethyl Acetal |
| CAS | 3616-56-6 |
| Summenformel | C8H19NO2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2,2-Diethoxy-N,N-Dimethylethylamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H19NO2/c1-5-10-8(11-6-2)7-9(3)4/h8H,5-7H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(CN(C)C)OCC |
| IUPAC-Name | 2,2-Diethoxy-N,N-dimethylethanamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 161.25 |
| Formelmasse | 161.1416 |