Learn More
Dimethylammonium-Dimethylcarbamat, Verhältnis Kohlendioxid/Dimethylamin <2:1, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10571544 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10571544
Marke: Thermo Scientific Acros 292900250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4137-10-4 | C5H14N2O2 | 134.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4137-10-4
Summenformel C5H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
MDL-Nummer MFCD00029888
InChI-Schlüssel JIYXHCMRGZVYMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym DIMCARB
IUPAC-Name Dimethylamin; Dimethylcarbaminsäure
SMILES CNC.CN(C)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylammonium-dimethylcarbamate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0500g/mL
Siedepunkt 60°C to 61°C
Flammpunkt 13°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ((CH3)2NH2)·(CH3)2NCO2)
Brechungsindex 1.4520 to 1.456
Menge 25 g
Relative Dichte 1.05
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: may decompose. Other solubilities: forming carbon dioxide,dimethylamine
Viskosität 84.3 mPa.s (20°C)
Formelmasse 134.18
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylammonium-dimethylcarbamate, ratio carbon dioxide/dimethylamine <2.0/1
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.