missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18646652 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18646652 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18646652

Marke: Novus Biologicals NBP297531APC

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1 Polyclonal antibody specifically detects Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat APC
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias DDAH-1, DDAHdimethylargininase-1, DDAHI, Dimethylargininase-1, dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1FLJ25539, EC 3.5.3.18, FLJ21264, N(G), N(G)-dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1, NG, NG-dimethylarginine dimethylaminohydrolase
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23576
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.