missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18684514 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18684514 50 μg 50 Mikroliter
18645942 100 μg 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18684514

Marke: Novus Biologicals NBP29753150ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1 Polyclonal antibody specifically detects Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:400
Zusammensetzung PBS (pH 7.0)
Gen-Alias DDAH-1, DDAHdimethylargininase-1, DDAHI, Dimethylargininase-1, dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1FLJ25539, EC 3.5.3.18, FLJ21264, N(G), N(G)-dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1, NG, NG-dimethylarginine dimethylaminohydrolase
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23576
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.