Learn More
Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
458.85 € - 700.35 €
Spezifikation
| Antigen | Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1 |
|---|---|
| Verdünnung | Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18383183
|
Novus Biologicals
NBP3-17013-25UL |
25 μg |
486.00 € 458.85 € / 25 Mikroliter Sparen 27.15 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18329271
|
Bio-Techne
NBP3-17013-100UL |
100 μg |
741.00 € 700.35 € / 100 Mikroliter Sparen 40.65 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1 Polyclonal antibody specifically detects Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Spezifikation
| Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Signal Transduction | |
| PBS, pH 7.2, 40% glycerol | |
| 23576 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| DDAH-1, DDAHdimethylargininase-1, DDAHI, Dimethylargininase-1, dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1FLJ25539, EC 3.5.3.18, FLJ21264, N(G), N(G)-dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1, NG, NG-dimethylarginine dimethylaminohydrolase | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: ERQHQLYVGVLGSKLGLQVVELPADESLPDCVFVEDVAVVCEETALITRPGAPSRRKE | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |