Learn More
Dimethylcarbamoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30383178
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30383178 5 g
30381318 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30383178 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4712955G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-44-7
Summenformel C3 H6 Cl N O
Molekulargewicht (g/mol) 107.54
Synonym (Dimethylamino)carbonyl Chloride, (N,N-Dimethylamino)carbonyl Chloride, 1-Chloro-N,N-dimethylformamide, Dimethylcarbamic Acid Chloride, Dimethylcarbamoyl Chloride, Dimethylcarbamyl Chloride, Dimethylchloroformamide, N,N-Dimethylcarbamic Acid Chloride, N,N-Dimethylcarbamic Chloride, N,N-Dimethylcarbamidoyl Chloride, N,N-Dimethylcarbamoyl Chloride, N,N-Dimethylcarbamyl Chloride, N,N-Dimethylchloroformamide, NSC 122671, Dimethylcarbamoyl Chloride
IUPAC-Name N,N-Dimethylcarbamoylchlorid
SMILES CN(C)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylcarbamoyl Chloride
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H6ClNO/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3
Formelmasse 107.0138