Learn More
Dimethylcyanamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10393902 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10393902 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10308150 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10393902 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 200210050
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1467-79-4 | Molecular Formula: C3H6N2 | Molecular Weight: 70.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1467-79-4
Summenformel C3H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 70.10
MDL-Nummer MFCD00001767
InChI-Schlüssel OAGOUCJGXNLJNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl cyanamide, cyanamide, dimethyl, n-cyano-n-methylmethanamine, dimethylkyanamid, cyanodimethylamine, n-cyanodimethylamine, dimethylkyanamid czech, unii-6p25ipq8gn, ccris 5909, cyanamide, n,n-dimethyl
PubChem CID 15112
IUPAC-Name Dimethylcyanamid
SMILES CN(C)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylcyanamide
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt -41.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8670g/mL
Siedepunkt 161.0°C to 163.0°C
Flammpunkt 58°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2NCN
Brechungsindex 1.4090 to 1.4110
Menge 5 mL
Beilstein 04, 74
Relative Dichte 0.867
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in acetone,ethyl ether,ethnaol
Formelmasse 70.09
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylcyanamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke