Learn More
Dimethylcyanamid, TRC
Artikelnummer. 30380438
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30380438 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30380438 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4715052.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylcyanamide
CAS 1467-79-4
Summenformel C3H6N2
Menge 2.5 g
Synonym Cyanodimethylamine, Dimethylaminocarbonitrile, N,N-Dimethylcyanamide, N,N-Dimethylcyanoamine, N-Cyano-N-methylmethanamine, N-Cyanodimethylamine, NSC 7765
InChI-Formel InChI=1S/C3H6N2/c1-5(2)3-4/h1-2H3
SMILES CN(C)C#N
IUPAC-Name Dimethylcyanamid
Molekulargewicht (g/mol) 70.09
Formelmasse 70.0531