Learn More
Dimethyldioctadecylammoniumbromid, 100%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11496712 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11496712 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11496712 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215093905
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Es soll ein hochwirksames Mittel zur Steigerung der Immunantwort sein. Dient als Substrat für das Freundsche Adjuvans. Löslich in warmem Methanol
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyldioctadecyl Ammonium Bromide
CAS 3700-67-2
Farbe Weiß
Summenformel C38H80BrN
MDL-Nummer MFCD00041975
Menge 5 g
Synonym dimethyldioctadecylammonium bromide, n,n-dimethyl-n-octadecyloctadecan-1-aminium bromide, dimethyldistearylammonium bromide, 1-octadecanaminium, n,n-dimethyl-n-octadecyl-, bromide, unii-z5t47r065a, dsab, distearyldimethylammonium bromide, dimethyldioctadecylazanium bromide, distearyl dimethyl ammonium bromide, 1-octadecanaminium, n,n-dimethyl-n-octadecyl-, bromide 1:1
InChI-Schlüssel PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCCCC.[Br-]
IUPAC-Name Dimethyl(dioctadecyl)azanium;bromid
Molekulargewicht (g/mol) 630.969
PubChem CID 77293
Formelmasse 630.96
Physikalische Form Pulver