Learn More
Dimethyldodecylamine, Mikromol™
Artikelnummer. 17980646
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. 17980646
Marke: Mikromol MM0451.05
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dimethyldodecylamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyldodecylamine
CAS 112-18-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Dimethyldodecylamine
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C14 H31 N
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Dimethyldodecylamine
InChI-Formel InChI=1S/C14H31N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2)3/h4-14H2,1-3H3
SMILES CCCCCCCCCCCCN(C)C
IUPAC-Name N,N-dimethyldodecan-1-amine
Molekulargewicht (g/mol) 213.4
Menge 100 mg
Formelmasse 213.2456 g/mol