Learn More
Dimethylpyridin-2,5-dicarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10203522
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. 10203522
Marke: Thermo Scientific Maybridge RF02989EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylepyridine-2, 5-dicarboxylate
CAS 881-86-7
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C9H9NO4
MDL-Nummer MFCD00034767
Menge 10 g
Synonym dimethyl 2,5-pyridinedicarboxylate, 2,5-pyridinedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethylpyridine-2,5-dicarboxylate, 2,5-dimethyl pyridine-2,5-dicarboxylate, dimethyl isocinchomeronate, pyridine-2,5-dicarboxylic acid dimethyl ester, dimethyl 2,5-pyridine dicarboxylate, acmc-1bkgx, maybridge1_006391, methyl 6-methoxycarbonylnicotinate
InChI-Schlüssel TUGSJNQAIMFEDY-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CN=C(C=C1)C(=O)OC
IUPAC-Name Dimethylpyridin-2,5-Dicarboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 195.174
PubChem CID 234911
Formelmasse 195.17
Reinheit (%) 97%